Få mere at vide
1-Ethyl-2-methylquinoliniumiodid, 97 %
Artikelnummer. 11493244
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493244 100 g 100g
11473244 5 g 5g
11483244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10584.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 606-55-3 | C12H14IN | 299,155 g/mol
1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid bruges som en forløber i syntese af carbocyaninfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-ethyl-2-methylquinoliniumiodid bruges som en forløber i syntese
af carbocyaninfarvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Precursor i syntese af carbocyaninfarvestoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-55-3
Molekylær formel C12H14IN
Molekylvægt (g/mol) 299.155
MDL nummer MFCD00031829
InChI nøgle OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-2-methylquinolinium iodide, quinaldine ethiodide, 1-ethylquinaldinium iodide, n-ethylquinaldinium iodide, 2-methylquinoline ethiodide, quinaldinium, 1-ethyl-, iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide, 2-methyl-1-ethylquinolinium iodide, 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium iodide, quinolinium, 1-ethyl-2-methyl-, iodide 1:1
PubChem CID 69076
IUPAC navn 1-ethyl-2-methylquinolin-1-ium;iodid
SMIL CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
Smeltepunkt 231 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand.
Formel vægt 299.16
Procent renhed 97%