Få mere at vide
1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10466642
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10466642 1 g 1g
10111202 10 g 10g
10491854 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10466642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09905DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62452-73-7
Molekylær formel C11H12
Molekylvægt (g/mol) 144.217
MDL nummer MFCD00173886
InChI nøgle UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
IUPAC navn 1-ethynyl-4-propylbenzen
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel HCidentical toC6H4(CH2)2CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 97%