Få mere at vide
1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10647674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647674 1 L Glass bottle 1 L
10205320 5 mL Glass bottle 5ml
10265360 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647674 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124340010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 515-40-2
Molekylær formel C10H13Cl
Molekylvægt (g/mol) 168.66
MDL nummer MFCD00000940
InChI nøgle DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
PubChem CID 68191
IUPAC navn (1-chloro-2-methylpropan-2-yl)benzene
SMIL CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 95°C to 100°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5C(CH3)2CH2Cl
Brydningsindeks 1.5230 to 1.525
Mængde 1 L
Beilstein 05,II,32
Merck Index 15,6544
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 168.67
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.