Få mere at vide
1-Brom-4-tert-butylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11448466
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448466 500 g 500g
11428466 25 g 25g
11438466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15924.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 3972-65-4 | C10H13Br | 213,118 g/mol
1-brom-4-tert-butylbenzen blev anvendt i syntesen af 4-tert-butyl-phenylboronsyre1, 1-deoxyanaloger af CP-47.497 (n = 0 til 7) og 1-deoxyanaloger af CP-55.940 (n = 0 til 7). Det gennemgår lithium-bromid-udvekslingsreaktioner med n-butyllithium og tert-butyllithium ved 0 C °i forskellige opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-4-tert-butylbenzen blev anvendt i syntesen af 4-tert-butyl-phenylboronsyre1, 1-deoxyanaloger af CP-47.497 (n = 0 til 7) og 1-deoxyanaloger af CP-55.940 (n = 0 til 7). Det gennemgår lithium-bromid-udvekslingsreaktioner med n-butyllithium og tert-butyllithium ved 0 °C i forskellige opløsningsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3972-65-4
Molekylær formel C10H13Br
Molekylvægt (g/mol) 213.118
MDL nummer MFCD00000108
InChI nøgle XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
PubChem CID 77595
IUPAC navn 1-brom-4-tert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 15 °C til 16 °C
Tæthed 1.229
Kogepunkt 231 °C til 232 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 500 g
Beilstein 1859117
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 213.12
Procent renhed 97%