Få mere at vide
1-Bromo-4-n-propylbenzen, 99%
Artikelnummer. 11326689
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326689 5 g 5g
11336689 25 g 25g
11346689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26236.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 588-93-2 | C9H11Br | 199,091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 588-93-2
Molekylær formel C9H11Br
Molekylvægt (g/mol) 199.091
MDL nummer MFCD00012456
InChI nøgle NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-propylbenzene, 4-bromo-n-propylbenzene, 1-4'-bromophenyl propane, 1-bromo-4-propyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-propyl, 4-propylbromobenzene, 4-propyl bromobenzene, 4-n-propylbromobenzene, 4-propylphenyl bromide, pubchem10762
PubChem CID 136374
IUPAC navn 1-brom-4-propylbenzen
SMIL CCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-propylbenzene
Tæthed 1.286
Kogepunkt 225°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.537
Mængde 5 g
Formel vægt 199.09
Procent renhed 99%