Få mere at vide
1-brom-3,5-di-tert-butylbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429840
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429840 25 g 25g
11383626 1 g 1g
11393626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14646.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22385-77-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22385-77-9
Molekylær formel C14H21Br
Molekylvægt (g/mol) 269.226
MDL nummer MFCD00796945
InChI nøgle BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
PubChem CID 620136
IUPAC navn 1-brom-3,5-ditert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Mængde 25 g
Beilstein 2091559
Formel vægt 269.23
Procent renhed 99%