Få mere at vide
1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5.2ClH/c10-13-9-3-1-8(2-4-9)5-14-7-11-6-12-14;;/h1-4,6-7,13H,5,10H2;2*1H |
| Formel vægt | 261.0548 |