CAS RN 212248-62-9
IUPAC Navn:
1-[(4-hydrazinylphenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole
Synonymer:
1-[(4-hydrazinylphenyl)methyl]-1,2,4-triazole
Molekylvægt (g/mol):
189.22
Molekylformel:
C9H11N5
InChi Key:
FUJKUTJPEGEMHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NNC1=CC=C(CN2C=NC=N2)C=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
CAS: 212248-62-9 Molekylær formel: C9H11N5 . 2HCl Molekylvægt (g/mol): 189.22 Synonym: 1-[(4-Hydrazinylphenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Hydrochloride (1:2) IUPAC navn: [4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]hydrazine;dihydrochloride SMIL: Cl.Cl.NNc1ccc(Cn2cncn2)cc1