Få mere at vide
1-(4-fluorphenyl)-2-methyl-2-propylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382667 5 g 5g
11372667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11858.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1200-27-7 | C10H14FN | 167.227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1200-27-7
Molekylær formel C10H14FN
Molekylvægt (g/mol) 167.227
MDL nummer MFCD00082702
InChI nøgle JITFIYFVPMQJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propylamine, 4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-aminopropane, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-2-propanamine, 1-4-fluorophenyl-2-methylprop-2-ylamine, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluoro-phenyl-1,1-dimethyl-ethylamine, acmc-1alz4
PubChem CID 518471
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)-2-methylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(CC1=CC=C(C=C1)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Kogepunkt 82°C to 83°C (9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2802368
Formel vægt 167.23
Procent renhed 96%