Få mere at vide
1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamin, 97%
Artikelnummer. 10411148 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411148 1 g Glasflaske 1g
10175857 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411148 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431060010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
CAS: 17797-10-3 | C9H12FN | 153,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17797-10-3
Molekylær formel C9H12FN
Molekylvægt (g/mol) 153.20
MDL nummer MFCD07777176
InChI nøgle NYFSRXOWJXAHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl propan-2-amine, 1-4-fluorophenyl-1-methylethylamine, 1-4-fluorophenyl-1-methyl-ethylamine, 1-4-fluoro-phenyl-1-methyl-ethylamine, 2-4-fluorophenyl prop-2-ylamine, 1-methyl-1-4-fluorophenyl ethylamine, 4-fluorocumylamine, pubchem16914, 4-fluoro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, alpha,alpha-dimethyl-4-fluorobenzylamine
PubChem CID 13025665
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)propan-2-amin
SMIL CC(C)(N)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Kogepunkt 40,0 °C (7,0 Mbar)
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 153.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.