Få mere at vide
1,4-di-tert-butylbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453367
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453367 25 g 25g
11443367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17146.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1012-72-2 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,4-di-tert-butylbenzen (DTBB) bruges som en krystalliseret form fra flere organiske opløsningsmidler til at studere virkningen af opløsningsmidler og krystallisationsbetingelser på dets vane. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt i fremstillingen af andre organiske forbindelser til de færdige produkter af såsom hærdemidler, ingeniørplast og tværbindingsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-di-tert-butylbenzen (DTBB) bruges som en krystalliseret form fra flere organiske opløsningsmidler til at studere virkningen af opløsningsmidler og krystallisationsbetingelser på dets vane. Det bruges også som opløsningsmiddel og mellemprodukt i fremstillingen af andre organiske forbindelser til de færdige produkter af såsom hærdemidler, ingeniørplast og tværbindingsmidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol, benzen, carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under normale temperaturer og tryk. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1012-72-2
Molekylær formel C14H22
Molekylvægt (g/mol) 190.33
MDL nummer MFCD00008836
InChI nøgle OOWNNCMFKFBNOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-di-tert-butylbenzene, p-di-tert-butylbenzene, benzene, p-di-tert-butyl, benzene, 1,4-bis 1,1-dimethylethyl, unii-55ptx4kh71, bis 1,1-dimethylethyl benzene, benzene, bis 1,1-dimethylethyl, 1,4-di-t-butylbenzene, acmc-2097up, 1,4-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 13895
IUPAC navn 1,4-ditert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Di-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Tæthed 0.985
Kogepunkt 236°C
Mængde 25 g
Beilstein 1617000
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol,benzene,carbon tetrachloride.
Formel vægt 190.33
Procent renhed 98%