Få mere at vide
1-(4-chlorophenyl)-1-methylethylamin, 97%
Artikelnummer. 15455257
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455257 250 mg 250mg
15445257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32527.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 17797-11-4 | C9H12ClN | 169,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17797-11-4
Molekylær formel C9H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 169.65
MDL nummer MFCD08669636
InChI nøgle JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl propan-2-amine, 1-4-chlorophenyl-1-methylethylamine, 2-4-chlorophenyl prop-2-ylamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 4-chlorocumylamine, alpha-amino-4-chlorocumene, 2-4-chlorophenyl-2-propanamine, 2-?4-chlorophenyl?propan-2-amine, benzenemethanamine,4-chloro-, a,, a-dimethyl, benzenemethanamine,4-chloro-a,a-dimethyl
PubChem CID 11030256
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)propan-2-amin
SMIL CC(C)(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Kogepunkt 43 °C til 45 °C (0,3 mmHg)
Lugt Amin-lignende
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Formel vægt 169.66
Procent renhed 97%