Få mere at vide
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzen, 97%
Artikelnummer. 11457004
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457004 5 g 5g
11447004 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21472.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2948-46-1 | C12H18O2 | 194,274 g/mol
1,4-bis(2-hydroxyisopropyl)benzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,4-bis(2-hydroxyisopropyl)benzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (2,1 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2948-46-1
Molekylær formel C12H18O2
Molekylvægt (g/mol) 194.274
MDL nummer MFCD00009827
InChI nøgle LEARFTRDZQQTDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis 2-hydroxy-2-propyl benzene, 1,4-bis 1-methyl-1-hydroxyethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, unii-g785drb5xh, p-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, 1,4-bis 2-hydroxyisopropyl benzene, p-bis alpha-hydroxyisopropyl benzene, g785drb5xh, alpha,alpha'-dihydroxy-p-diisopropylbenzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetramethyl-p-xylylenediol
PubChem CID 18062
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-2-ol
SMIL CC(C)(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Smeltepunkt 142 °C til 146 °C
Kogepunkt 167 °C til 168 °C (12 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (2,1 g/L) (25 °C).
Formel vægt 194.28
Procent renhed 97%