Få mere at vide
1-[3-(tert-butyl)phenyl]hydrazinhydrochlorid 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748835
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10748835 5 g 5g
10631365 250 mg 250mg
10376772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10748835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00869DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 306937-27-9
Molekylær formel C10H17ClN2
Molekylvægt (g/mol) 200.71
InChI nøgle XKLKKAKHNGXDPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride, 3-tert-butylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-tert-butyl phenyl hydrazinehydrochloride, 1-tert-butyl-3-hydrazinobenzene, 3-tert-butyl phenylhydrazine, chloride, 3-tert-butylphenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl-phenylhydrazine hydrochloride, 3-tert-butyl phenyl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2801514
IUPAC navn (3-tert-butylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[3-(tert-Butyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 200.71
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk