Få mere at vide
1,3-Dioxolane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15829050
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15829050 500 mL
15819050 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15829050 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8035530500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-06-0
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 74.08
Tekniske data
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 1.065 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 74°C to 75°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00003207
Mængde 500 mL
Synonym 1,3-Dioxolane, 1,3-Dioxacyclopentane, Formaldehyde ethylene acetal, Ethylene glycol methylene ether, 1,3-Dioxolane