Learn More
1,3-Dioxolane, 99.5+%, pure, stabilized
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Dioxolane |
| Navn note | Stabilized |
| CAS min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -95°C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.0600g/mL |
| Kogepunkt | 74.0°C to 75.0°C |
| Flammepunkt | −6°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1,3-Dioxolane, stabilized
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.