Få mere at vide
1,3-Dioxolane, 99.5+%, pure, stabilized
Artikelnummer. 10628134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10628134
Brand: Thermo Scientific 299480250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-06-0, 128-37-0
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00003207
InChI nøgle WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dioxolane
Navn note Stabilized
CAS min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -95°C
Farve Hvid
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 74.0°C to 75.0°C
Flammepunkt −6°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Brydningsindeks 1.3990 to 1.4010
Mængde 25 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisator 75ppm BHT max.
Viskositet 0.66 mPa.s (20°C)
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99.5+%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.