Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Dioxolane |
| Navn note | Stabiliseret |
| CAS min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -95 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.0600g/mL |
| Kogepunkt | 74,0 °C til 75,0 °C |
| Flammepunkt | −6 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Dioxolane, stabilized
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.