Få mere at vide
1,3-Di-tert-butylbenzen, 99%
Artikelnummer. 13428638 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13428638 1 g Glasflaske 1g
13438638 5 g Glasflaske 5g
13448638 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13428638 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448890010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1014-60-4
Molekylær formel C14H22
Molekylvægt (g/mol) 190.33
MDL nummer MFCD00008830
InChI nøgle ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC navn 1,3-ditert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 10,0 °C til 11,0 °C
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 106,0 °C til 107,0 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt 84 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC6H4C(CH3)3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.86
Formel vægt 190.33
Procent renhed 99%