Få mere at vide
1,3-Di-tert-butylbenzen, 99%
Beskrivelse
1,3-Di-tert-butylbenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-Di-tert-butylbenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Di-tert-butylbenzene |
| Smeltepunkt | 10 °C til 11 °C |
| Tæthed | 0.859 |
| Kogepunkt | 106 °C til 107 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 83 °C (183 °F) |
| Brydningsindeks | 1.488 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 190.33 |
| Procent renhed | 99% |