Få mere at vide
1,3-Di-tert-butylbenzen, 99%
Artikelnummer. 11469796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469796 1 g 1g
11479796 5 g 5g
11489796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20290.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190,33 g/mol
1,3-Di-tert-butylbenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Di-tert-butylbenzen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1014-60-4
Molekylær formel C14H22
Molekylvægt (g/mol) 190.33
MDL nummer MFCD00008830
InChI nøgle ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC navn 1,3-ditert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 10 °C til 11 °C
Tæthed 0.859
Kogepunkt 106 °C til 107 °C (18 mmHg)
Flammepunkt 83 °C (183 °F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 190.33
Procent renhed 99%