Få mere at vide
1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzen, 99%
Artikelnummer. 15437787
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437787 250 g 250g
15417787 10 g 10g
15427787 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37487.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1516-95-6 | C15H24O | 220,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1516-95-6
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.36
MDL nummer MFCD20483412
InChI nøgle OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy, 2,6-di-tert-butylanisole
PubChem CID 12794694
IUPAC navn 1,3-ditert-butyl-2-methoxybenzen
SMIL COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 124 °C (9 mmHg)
Mængde 250 g
Formel vægt 220.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske