Få mere at vide
1,3,5-Tri-tert-butylbenzen, 97+%
Artikelnummer. 11339525
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339525 50 g 50g
11329525 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18832.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1460-02-2 | C18H30 | 246,438 g/mol
1,3,5-Tri-tert-butylbenzen anvendes til fremstilling af sandwichkomplekser af scandium-, yttrium- og lanthanidioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3,5-Tri-tert-butylbenzen anvendes til fremstilling af sandwichkomplekser
af scandium-, yttrium- og lanthanidioner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1460-02-2
Molekylær formel C18H30
Molekylvægt (g/mol) 246.438
MDL nummer MFCD00008831
InChI nøgle GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tri-tert-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1,1-dimethylethyl, 1,3,5-tri-t-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tri-tert-butyl, 1,3,5-tris tert-butyl benzene, pubchem13719, intermediates-zcf02115, acmc-209cw6, 2,4,6-tri-tert-butylphenyl, ksc490m7l
PubChem CID 15089
IUPAC navn 1,3,5-tritert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Kogepunkt 121 °C til 122 °C (12 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 1909579
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 246.44
Procent renhed ≥97%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.