Få mere at vide
1,3,5-Tri-tert-butylbenzen, 97+%
Artikelnummer. 11329525
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329525 10 g 10g
11339525 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18832.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 DKK
    610.65 DKK / 10g
    Spare 103.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1460-02-2 | C18H30 | 246,438 g/mol
1,3,5-Tri-tert-butylbenzen anvendes til fremstilling af sandwichkomplekser af scandium-, yttrium- og lanthanidioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3,5-Tri-tert-butylbenzen anvendes til fremstilling af sandwichkomplekser
af scandium-, yttrium- og lanthanidioner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1460-02-2
Molekylær formel C18H30
Molekylvægt (g/mol) 246.438
MDL nummer MFCD00008831
InChI nøgle GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tri-tert-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1,1-dimethylethyl, 1,3,5-tri-t-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tri-tert-butyl, 1,3,5-tris tert-butyl benzene, pubchem13719, intermediates-zcf02115, acmc-209cw6, 2,4,6-tri-tert-butylphenyl, ksc490m7l
PubChem CID 15089
IUPAC navn 1,3,5-tritert-butylbenzen
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Kogepunkt 121 °C til 122 °C (12 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 1909579
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 246.44
Procent renhed ≥97%