Få mere at vide
1,2-Dibromo-4-fluorobenzene, 98%
Artikelnummer. 11429986
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429986 2.5 g 2.5g
11439986 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20935.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2369-37-1 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2369-37-1
Molekylær formel C6H3Br2F
Molekylvægt (g/mol) 253.896
MDL nummer MFCD00070780
InChI nøgle RNTGKISRXVFIIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75402
IUPAC navn 1,2-dibrom-4-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Mængde 2.5 g
Synonym 3,4-dibromofluorobenzene, 3,4-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3445, acmc-1ccqu, intermediates-zcf02634, 1,2-dibromo-4-fluorobezene, benzene,1,2-dibromo-4-fluoro, 1,2-dibromo-4-fluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4-fluoro
Formel vægt 253.91
Procent renhed 98%