accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrBr

CAS RN 2369-37-1

IUPAC Navn: 1,2-dibromo-4-fluorobenzene
Synonymer: 1,2-dibromo-4-fluorobenzene
Molekylvægt (g/mol): 253.9
Molekylformel: C6H3Br2F
InChi Key: RNTGKISRXVFIIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=C(Br)C(Br)=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater