missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone, TRC

Artikelnummer. 30179905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179905 250 mg
30180420 1 g
30179823 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD481073250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2142-71-4
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Synonym 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone;
SMIL CC(=O)c1cccc(C)c1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6H,1-3H3
Formel vægt 148.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.