CAS RN 2142-71-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone, TRC
CAS: 2142-71-4 Molekylær formel: C10H12O Molekylvægt (g/mol): 148.2 Synonym: 1-(2,3-Dimethylphenyl)ethan-1-one,1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone; SMIL: CC(=O)c1cccc(C)c1C