Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethoxypropan, 98%
Artikelnummer. 11490253
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490253 250 g 250g
11480253 1000 g 1000g
11400263 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11418.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.41 DKK
    408.65 DKK / 250g
    Spare 77.76 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-52-3 | C7H16O4 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-52-3
Molekylær formel C7H16O4
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00008488
InChI nøgle XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethoxypropan
SMIL COC(CC(OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Tæthed 0.997
Kogepunkt 182 °C til 183 °C
Flammepunkt 54 °C (129 °F)
Brydningsindeks 1.407
Mængde 250 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1700020
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 164.2
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane