missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30137938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137938 10 g
30137151 5 g
17984475 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT73411010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57-15-8
Molekylær formel C4 H7 Cl3 O
Molekylvægt (g/mol) 177.46
Synonym Chlorobutanol anhydrous, 1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol, 1,1,1-Trichloro-tert-butyl alcohol, 2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethanol, 2-(Trichloromethyl)-2-propanol, Acetochlorone, Acetonchloroform, Acetone chloroform, Anhydrous chlorobutanol, Chlorbutanol, Chlorbutol, Chloreton, Chloretone, Chlorobutanol, Chlortran, Clortran, Coliquifilm, Dentalone, Khloreton, Methaform, NSC 44794, NSC 4596, NSC 5208, Sedaform, Trichloro-tert-butyl alcohol, Trichlorobutanol, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol
IUPAC navn 1,1,1-trichloro-2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorobutanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H7Cl3O/c1-3(2,8)4(5,6)7/h8H,1-2H3
Formel vægt 175.9562
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.