CAS RN 57-15-8
IUPAC Navn:
1,1,1-trichloro-2-methylpropan-2-ol
Synonymer:
chlorobutanol chlorobutanol, anhydrous clorobutanol chlorobutanolum coliquifilm C4H7cl3O acetochlorone clorobutanolo chlorbutanolum khloreton
Molekylvægt (g/mol):
177.45
Molekylformel:
C4H7Cl3O
InChi Key:
OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
1
–
1
af
1
Resultater
1
1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol, TRC
CAS: 57-15-8 Molekylær formel: C4 H7 Cl3 O Molekylvægt (g/mol): 177.46 Synonym: Chlorobutanol anhydrous,1,1,1-Trichloro-2-methylpropan-2-ol,1,1,1-Trichloro-tert-butyl alcohol,2,2,2-Trichloro-1,1-dimethylethanol,2-(Trichloromethyl)-2-propanol,Acetochlorone,Acetonchloroform,Acetone chloroform,Anhydrous chlorobutanol,Chlorbutanol,Chlorbutol,Chloreton,Chloretone,Chlorobutanol,Chlortran,Clortran,Coliquifilm,Dentalone,Khloreton,Methaform,NSC 44794,NSC 4596,NSC 5208,Sedaform,Trichloro-tert-butyl alcohol,Trichlorobutanol,β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol IUPAC navn: 1,1,1-trichloro-2-methylpropan-2-ol SMIL: CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl