accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 90891-21-7

H3COO(S)NH3

CAS RN 90891-21-7

IUPAC Navn: (2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-aminium
Synonymer: (2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-aminium
Molekylvægt (g/mol): 208.28
Molekylformel: C12H18NO2
InChi Key: WFLQXECQLHZKMV-NSHDSACASA-O
SMILES: CCOC(=O)[C@@H]([NH3+])CCC1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater