accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFBrOOH

CAS RN 328-67-6

IUPAC Navn: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonymer: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 269.02
Molekylformel: C8H4BrF3O2
InChi Key: AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Fysisk form 
  • (2)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater