Få mere at vide
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490649 100 g 100g
15470649 5 g 5g
15480649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63776.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-67-6
Molekylær formel C8H4BrF3O2
Molekylvægt (g/mol) 269.02
MDL nummer MFCD03412186
InChI nøgle AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethylbenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-trifluoromethyl, pubchem4737, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1clgk, ksc222e0t
PubChem CID 11086788
IUPAC navn 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(Br)=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mængde 100 g
Formel vægt 269.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid