CAS RN 3123-73-7
CAS RN 3123-73-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol, TRC
CAS: 3123-73-7 Molekylær formel: C37 H70 O5 Molekylvægt (g/mol): 594.95 IUPAC navn: (1-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropan-2-yl) (Z)-octadec-9-enoate SMIL: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC