missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol, TRC

Artikelnummer. 30010778
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010778 25 mg
30007518 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP16095025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3123-73-7
Molekylær formel C37 H70 O5
Molekylvægt (g/mol) 594.95
IUPAC navn (1-hexadecanoyloxy-3-hydroxypropan-2-yl) (Z)-octadec-9-enoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C37H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,38H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17-
Formel vægt 594.5223
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.