CAS RN 261-96-1
IUPAC Navn:
9-thia-2,4-diazatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradeca-1(14),3,5,7,10,12-hexaene
Synonymer:
9-thia-2,4-diazatricyclo[8.4.0.0³,⁸]tetradeca-1(14),3,5,7,10,12-hexaene
Molekylvægt (g/mol):
200.26
Molekylformel:
C11H8N2S
InChi Key:
UKDZROJJLPDLDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CN=C12
1
–
4
af
4
Resultater
1
10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
1-Azaphenothiazine, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4
10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.