Få mere at vide
1-Azaphenothiazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052231
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052231 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052231 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0486.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-Azaphenothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Azaphenothiazine
CAS 261-96-1
Analyt- eller komponentnavne 1-Azaphenothiazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H8 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 1H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine (9CI), 1-Azaphenothiazine, NSC 277720
InChI formel InChI=1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)13-11-10(14-9)6-3-7-12-11/h1-7H,(H,12,13)
SMIL N1c2ccccc2Sc3cccnc13
IUPAC navn 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 200.0408 g/mol