Få mere at vide
10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Azaphenothiazine |
| CAS | 261-96-1 |
| Molekylær formel | C11 H8 N2 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 1H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine (9CI), 1-Azaphenothiazine, NSC 277720 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)13-11-10(14-9)6-3-7-12-11/h1-7H,(H,12,13) |
| SMIL | N1c2ccccc2Sc3cccnc13 |
| IUPAC navn | 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vægt | 200.0408 |