CAS RN 25340-17-4
IUPAC Navn:
1,2-diethylbenzene
Synonymer:
diethylbenzenes O-diethylbenzene
Molekylvægt (g/mol):
134.22
Molekylformel:
C10H14
InChi Key:
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=CC=CC=C1CC
1
–
2
af
2
Resultater
1
Diethylbenzen, blanding af o-, m- og p-isomerer, Sum Min. 95%
CAS: 25340-17-4 Molekylær formel: C10H14 Molekylvægt (g/mol): 134.22 MDL nummer: MFCD00792900
2
Diethylbenzen, blanding af isomerer
CAS: 25340-17-4 Molekylær formel: C10H14 MDL nummer: MFCD00792900 Synonym: Dowex J