Få mere at vide
Diethylbenzen, blanding af o-, m- og p-isomerer, Sum Min. 95%
Artikelnummer. 10674762 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10674762 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10649833 250 mL Glasflaske 250ml
10437680 1 L Glasflaske 1 L
10155583 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10674762 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114160025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 25340-17-4 | C10H14 | 134,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25340-17-4
Molekylær formel C10H14
Molekylvægt (g/mol) 134.22
MDL nummer MFCD00792900
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylbenzene
Smeltepunkt -73.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8690g/mL
Kogepunkt 180.0°C to 182.0°C
Flammepunkt 56°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4940 to 1.4960
Mængde 2.5 L
Beilstein 05,IV,1067
Specifik vægtfylde 0.869
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether and carbon, tetrachloride
Viskositet 0.89 mPa.s (20°C)
Formel vægt 134.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske