Få mere at vide
Diethylbenzen, blanding af isomerer
Artikelnummer. 15493187
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493187 2500 mL 2500ml
15403197 100 mL 100ml
15413197 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19548.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25340-17-4 | C10H14
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25340-17-4
Molekylær formel C10H14
MDL nummer MFCD00792900
Synonym Dowex J
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethylbenzene
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.87
Kogepunkt 182°C to 184°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2049
Beilstein 1903396
Formel vægt 134.22