CAS RN 253265-97-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
[(3R,3aS,6aR)-Hydroxyhexahydrofuro[2,3-b]furanyl Succinimidylcarbonat, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Karbonat, Mikromol™
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.