Få mere at vide
[(3R,3aS,6aR)-Hydroxyhexahydrofuro[2,3-b]furanyl Succinimidylcarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Carbonate |
| CAS | 253265-97-3 |
| Molekylær formel | C11 H13 N O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Carbonic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl [(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] ester, 1-[[[[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]oxy]carbonyl]oxy]-5-pyrrolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO7/c13-8-1-2-9(14)12(8)19-11(15)18-7-5-17-10-6(7)3-4-16-10/h6-7,10H,1-5H2/t6-,7-,10+/m0/s1 |
| SMIL | O=C(O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC navn | [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.22 |
| Formel vægt | 271.0692 |