Få mere at vide
[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Karbonat, Mikromol™
Artikelnummer. 17923516
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923516 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923516 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3624.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Karbonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ((3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Carbonate
CAS 253265-97-3
Analyt- eller komponentnavne ((3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl)(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) Carbonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 N O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Carbonic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl [(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl] ester, 1-[[[[(3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]oxy]carbonyl]oxy]-5-pyrrolidinedione
InChI formel InChI=1S/C11H13NO7/c13-8-1-2-9(14)12(8)19-11(15)18-7-5-17-10-6(7)3-4-16-10/h6-7,10H,1-5H2/t6-,7-,10+/m0/s1
SMIL O=C(O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
IUPAC navn [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonat
Molekylvægt (g/mol) 271.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 271.0692 g/mol