CAS RN 25319-54-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
af
4
Resultater
1
o-Xylene-alpha, alpha, alpha, alpha', alpha', alpha'-d6, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
o-Xylene-alfa, alfa, alfa, alfa', alfa'-d6, CDN
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
3
o-Xylene-alpha, alpha, alpha, alpha', alpha', alpha'-d6, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
4
o-Xylene-alpha, alpha, alpha, alpha', alpha', alpha'-d6, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.