Få mere at vide
o-Xylene-alpha, alpha, alpha, alpha', alpha', alpha'-d6, TRC
Artikelnummer. 30457223
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457223 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30457223 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX74940610MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale o-Xylene dimethyl-d6
CAS 25319-54-4
Molekylær formel C8 2H6 H4
Mængde 10 mg
Synonym o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene','1,2-di(methyl-d3)-
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,2-bis(trideuteriomethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 112.2
Formel vægt 112.1159