Få mere at vide
o-Xylene-alfa, alfa, alfa, alfa', alfa'-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Xylene dimethyl-d6 |
| CAS | 25319-54-4 |
| Molekylær formel | C8 2H6 H4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8 CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene, 1,2-di(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2-bis(trideuteriomethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.2 |
| Formel vægt | 112.1159 g/mol |
| Show More |