CAS RN 2519481-67-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
af
4
Resultater
1
1-(3-nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazen-d4, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
1-(3-nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazen-d4, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
4
3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl-2,4,5,6-d4)triaz-1-en, TRC
CAS: 2519481-67-3 Molekylær formel: C8 D4 H6 N4 O2 Molekylvægt (g/mol): 198.215 Synonym: 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4,3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4,NSC 82309-d4 IUPAC navn: N-methyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrophenyl)diazenyl]methanamin SMIL: [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O