Få mere at vide
1-(3-nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazen-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene |
| CAS | 2519481-67-3 |
| Molekylær formel | C8 D4 H6 N4 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrophenyl)diazenyl]methanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.215 |
| Formel vægt | 198.105 |